Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N) solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H22005 H22001
REGEH22005EA 149 EUR
REGEH22005 REGEH22001
Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N) solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II