Ácido sulfúrico 0.2 mol/l (0.4 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC310731.0500 MC310731.1000
PRLSMC310731.0500EA 0 EUR
PRLSMC310731.0500 PRLSMC310731.1000
Ácido sulfúrico 0.2 mol/l (0.4 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II