Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Proveedor: Hach
127032 127053
HACH127032EA 23.8 EUR
HACH127032 HACH127053
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II