Potasio dicromato standardised solution 0.25 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
35587.K2
35587.AP
35587.K2EA
55.1
EUR
35587.K2
35587.AP
Potasio dicromato standardised solution 0.25 N en solución acuosa
Potasio dicromato
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Liquid
Appearance: Orange
Odour: Odourless
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011367
Formula:
K₂Cr₂O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011367 Núm. CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1,III |