Potasio permanganato 0.0025 mol/l (0.0125 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
|
Sinónimos:
Permanganic acid potassium salt
MC309382.0100
MC309382.1000
PRLSMC309382.0100EA
0
EUR
PRLSMC309382.0100
PRLSMC309382.1000
Potasio permanganato 0.0025 mol/l (0.0125 N) en solución acuosa
Potasio permanganato
Formula:
KMnO₄ MW: 158.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011364 Núm. CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 12,07824 |