Potasio hidróxido 0.23 mol/l (0.23 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
85495.410 85495.360
PRLS85495.410EA 0 EUR
PRLS85495.410 PRLS85495.360
Potasio hidróxido 0.23 mol/l (0.23 N) en solución acuosa
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II