Sodio hidróxido 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
MC306119.0100 MC306119.0500 MC306119.1000 MC306119.5000
PRLSMC306119.0100EA 0 EUR
PRLSMC306119.0100 PRLSMC306119.0500 PRLSMC306119.1000 PRLSMC306119.5000
Sodio hidróxido 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II