Sodio hidróxido 6 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.37032.2500 1.37032.9025
1.37032.2500EA 298 EUR
1.37032.2500 1.37032.9025
Sodio hidróxido 6 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,