Calcio acetato monohidrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
402850-100G 402850-500G
402850-100GEA 82.86 EUR
402850-100G 402850-500G
Calcio acetato monohidrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Calcio acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150019
Núm. CAS: 5743-26-0
EINECS: 200-540-9
Índice Merck: 13,01645
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 106 %
Titrable Acid Max. 0.035 meq/g
Alkalinity complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.05 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Strontium (Sr) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %