Calcio acetato xhidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Di(acetato) de calcio hidrato, Calcio acetato hidrato
211050010
211052500
211050051
ACRO211050010EA
87.6
EUR
ACRO211050010
ACRO211052500
ACRO211050051
Calcio acetato xhidrato 99%, extra puro
Calcio acetato xhidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O MW: 176.18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150019 Núm. CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder and/or agglomerates |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 98.5 to 101.5 % (on anhydrous substance) |
Water | ≤7.0 % (K.F.) |
pH | 7.0 to 9.0 (10 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Fluoride (F) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |