Calcio acetato xhidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Di(acetato) de calcio hidrato, Calcio acetato hidrato
12974.06
12974.14
12974.06EA
68.3
EUR
12974.06
12974.14
Calcio acetato xhidrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Calcio acetato xhidrato
Purity: 99.9965%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: Ca(OOCCH3)2.xH2O
Formula Weight: 158.17(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Formula:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O MW: 176,18 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150019 Núm. CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 Índice Merck: 14,1646 |