Calcio acetato monohidrato ≥99% ACS

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: Calcio acetato monohidrato, Di(acetato) de calcio monohidrato

13446.30 13446.A1
13446.30EA 42.1 EUR
13446.30 13446.A1
Calcio acetato monohidrato ≥99% ACS
Calcio acetato monohidrato

Purity: 99.0% min CAS No.: 5743-26-0 Molecular Formula: C4H6CaO4.H2O Formula Weight: 176.18 (158.17anhy) Physical Form: Powder Density: 1.5 Appearance: White Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00150019

Formula: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
MW: 176,18 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 1,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150019
Núm. CAS: 5743-26-0
EINECS: 200-540-9
Índice Merck: 14,1646

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR