Calcio acetato xhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Di(acetato) de calcio hidrato, Calcio acetato hidrato
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
A14947.0EEA
263
EUR
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
Calcio acetato xhidrato ≥99%
Calcio acetato xhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: C4H6O4Ca
Formula Weight: 158.17(anhy)
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Formula:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O MW: 176.18 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150019 Núm. CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |