Calcio acetato xhidrato DAC, FCC, extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02052.1000 1.02052.9029
1.02052.1000EA 245 EUR
1.02052.1000 1.02052.9029
Calcio acetato xhidrato DAC, FCC, extra puro, SAFC®
Calcio acetato xhidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00150019
Núm. CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9