Tetrapropilamonio hidróxido 1 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
L14328.14 L14328.22 L14328.36
L14328.14EA 31.8 EUR
L14328.14 L14328.22 L14328.36
Tetrapropilamonio hidróxido 1 M en solución acuosa
Tetrapropilamonio hidróxido
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH Formula Weight: 203.37 Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Formula: C₁₂H₂₉NO
Densidad: 1,00
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II