Triacetato de europio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Acetic acid europium (III) salt hydrate, Europium(III) acetate xhydrate, Europium (III) acetate hydrate
42878.06 42878.14
42878.06EA 164 EUR
42878.06 42878.14
Triacetato de europio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de europio hidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 62667-64-5 Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 329.10(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150115
Formula: C₆H₉EuO₆·H₂O
MW: 347,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150115
Núm. CAS: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9