Triacetato de europio hidrato ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Acetic acid europium (III) salt hydrate, Europium(III) acetate xhydrate, Europium (III) acetate hydrate
44056.09
44056.18
44056.09EA
276
EUR
44056.09
44056.18
Triacetato de europio hidrato ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de europio hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 62667-64-5
Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 329.10(anhy)
Physical Form: Lumps/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00150115
Formula:
C₆H₉EuO₆·H₂O MW: 347,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150115 Núm. CAS: 62667-64-5 EINECS: 214-670-9 |