Plata nitrato 0.02 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MC302632.1000 MC302632.360
PRLSMC302632.1000EA 0 EUR
PRLSMC302632.1000 PRLSMC302632.360
Plata nitrato 0.02 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Pto. Ebullición: 444
Pto. de fusión: 210
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM