Plata nitrato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC303336.1000
MC303336.2500
PRLSMC303336.1000EA
0
EUR
PRLSMC303336.1000
PRLSMC303336.2500
Plata nitrato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa
Plata nitrato
Formula:
AgNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003414 Núm. CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 |