Plata nitrato 29,05 g/L 0.171 mol/l (0.171 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
PRLSMC305249.2500EA
0
EUR
PRLSMC305249.2500
PRLSMC305249.1000
Plata nitrato 29,05 g/L 0.171 mol/l (0.171 N) en solución acuosa
Plata nitrato
1 ml = 10 mg NaCl
Formula:
AgNO₃ MW: 169,87 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003414 Núm. CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...