Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC302326.0500 MC302326.1000 MC302326.2500 MC302326.6010
PRLSMC302326.0500EA 0 EUR
PRLSMC302326.0500 PRLSMC302326.1000 PRLSMC302326.2500 PRLSMC302326.6010
Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM