Cobre (II) sulfato 0.1 M CuSO4 solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
|
Sinónimos:
Cupric sulphate
35185-1L
35185-6X1L
35185-1LEA
147
EUR
35185-1L
35185-6X1L
Cobre (II) sulfato 0.1 M CuSO4 solución volumétrica, Fluka™
Cobre (II) sulfato
Formula:
CuSO₄ MW: 159.61 g/mol Pto. Ebullición: >100 °C (1.013 hPa) Pto. de fusión: 200 Densidad: 1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010981 Núm. CAS: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 Índice Merck: 12,02722 |
Resultados test especificaciones
Factor | 0.999 - 1.001 |