Sodio dietilditiocarbamato trihidrato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (Dietilditiocarbamato-S,S')sodio trihidrato
424311000 424315000
ACRO424311000EA 71.4 EUR
ACRO424311000 ACRO424315000
Sodio dietilditiocarbamato trihidrato ACS
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato
Formula: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225.31 g/mol
Pto. de fusión: 95…98.5 °C
Número MDL: MFCD00150617
Núm. CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,03443
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Sensitivity (to Copper) Passes test
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)