Sodio dietilditiocarbamato trihidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Dietilditiocarbamato-S,S')sodio trihidrato
33379.22
33379.36
33379.22EA
67.4
EUR
33379.22
33379.36
Sodio dietilditiocarbamato trihidrato ACS
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato
CAS No.: 20624-25-3
Molecular Formula: (C2H5)2NCS2Na.3H2O
Formula Weight: 225.31 (171.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Melting Point: 94-102°
Beilstein Reference: 3920507
Merck Reference: 14,3378
MDL No.: MFCD00150617
Formula:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O MW: 225,31 g/mol Pto. de fusión: 94…102 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150617 Núm. CAS: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3378 |