D(-)-Lisina monoclorhidrato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-D-Lys-OH.HCl, (R)-(-)-Lisina HCl, (R)-(-)-Lisina clorhidrato, (R)-(-)-Lisina monoclorhidrato, D(-)-Lisina clorhidrato, D(-)-Lisina HCl
243080010 243080100 243080500
ACRO243080010EA 39.6 EUR
ACRO243080010 ACRO243080100 ACRO243080500
D(-)-Lisina monoclorhidrato 99+%
D(-)-Lisina monoclorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182,65 g/mol
Pto. de fusión: 266 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012920
Núm. CAS: 7274-88-6
EINECS: 230-691-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific optical rotation -19° to -22° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm