D(-)-Lisina monoclorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-D-Lys-OH.HCl, (R)-(-)-Lisina HCl, (R)-(-)-Lisina clorhidrato, (R)-(-)-Lisina monoclorhidrato, D(-)-Lisina clorhidrato, D(-)-Lisina HCl
L07710.03
L07710.06
L07710.03EA
40.2
EUR
L07710.03
L07710.06
D(-)-Lisina monoclorhidrato ≥98%
D(-)-Lisina monoclorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 7274-88-6
Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl
Formula Weight: 182.65
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 4356907
Formula:
C₆H₁₅ClN₂O₂ MW: 182,65 g/mol Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012920 Núm. CAS: 7274-88-6 EINECS: 230-691-6 |