Sodio dietilditiocarbamato trihidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (Dietilditiocarbamato-S,S')sodio trihidrato
71480-100G 71480-500G
71480-100GEA 74.1 EUR
71480-100G 71480-500G
Sodio dietilditiocarbamato trihidrato, Supelco®
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato
Formula: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Pto. de fusión: 95…98,5 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00150617
Núm. CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,03443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fc677309a4c79e2381c3545fa9a760182d4bc0&vid=98fc677309a4c79e2381c3545fa9a760182d4bc0&prid=web&clid=SAPDAM