L(+)-Lisina monoclorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
125220010 125221000 125222500 125220050
ACRO125220010EA 206 EUR
ACRO125220010 ACRO125221000 ACRO125222500 ACRO125220050
L(+)-Lisina monoclorhidrato 99%
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Pto. de fusión: 263…264 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.4 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.4° to +22.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (on dried substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)