L(+)-Lisina monoclorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16249.0B A16249.18 A16249.30
A16249.0BEA 162 EUR
A16249.0B A16249.18 A16249.30
L(+)-Lisina monoclorhidrato ≥99%
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Purity: 99+% CAS No.: 657-27-2 Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl Formula Weight: 182.65 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 3563889 Merck Reference: 14,5636 Optical Rotation: +20° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064564
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Índice Merck: 14,5636