Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
270370250 270371000
ACRO270370250EA 214 EUR
ACRO270370250 ACRO270371000
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica hidrato 99%
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₅H₁₁NaO₃S·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149548
Núm. CAS: 1266615-65-9
EINECS: 245-208-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.6 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (On dried substance)