Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato 98+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423200250 423201000
ACRO423200250EA 249 EUR
ACRO423200250 ACRO423201000
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato 98+% para HPLC
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007541
Núm. CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %