Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato para HPLC
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
15714.06 15714.14 15714.22
15714.06EA 66.4 EUR
15714.06 15714.14 15714.22
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato para HPLC
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica monohidrato
CAS No.: 207605-40-1 Molecular Formula: C5H11NaO3S.H2O Formula Weight: 192.21 (174.19anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Beilstein Reference: 3725147
Ion pair reagent
Formula: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
MW: 192,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007541
Núm. CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4