L(+)-Lisina monoclorhidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
4400-1 4400-100
4400-1EA 148 EUR
4400-1 4400-100
L(+)-Lisina monoclorhidrato, Millipore®
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182,65 g/mol
Pto. de fusión: 263…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9