L(+)-Lisina monoclorhidrato, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
1.05701.1000EA 329 EUR
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
L(+)-Lisina monoclorhidrato, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Pto. de fusión: 263…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9