β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
172590250 172591000 172595000 172590025
ACRO172590250EA 86.2 EUR
ACRO172590250 ACRO172591000 ACRO172595000 ACRO172590025
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate 99+% para bioquímica
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate
Formula: C₆H₁₃NO₄S·xH₂O
Pto. de fusión: 243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 1266615-59-1
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.0 % (K.F.)
Solubility (5 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.05
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm