L(+)-Lisina monoclorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: L(+)-Lisina HCl, (S)-(+)-Lisina monoclorhidrato, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lisina clorhidrato, L(+)-Lisina clorhidrato, (S)-(+)-Lisina HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16018.0100 8.16018.0500
8.16018.0100EA 53 EUR
8.16018.0100 8.16018.0500
L(+)-Lisina monoclorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lisina monoclorhidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Pto. de fusión: 263…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 263 - 264 °C
Molar Mass 182.64 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 5.5 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)