Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
A16104.14
A16104.22
A16104.36
A16104.14EA
32.3
EUR
A16104.14
A16104.22
A16104.36
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) ≥98%
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Purity: 98%
CAS No.: 145224-94-8
Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O
Formula Weight: 213.26 (195.24anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 308° dec.
Beilstein Reference: 141319
Merck Reference: 14,5902
MDL No.: MFCD00149409
Good's buffer
Formula:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O MW: 213.25 g/mol Pto. de fusión: ∼ 308 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149409 Núm. CAS: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Índice Merck: 13,05929 |