MES (Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato) free acid ≥99%, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
E169-100GEA 217 EUR
E169-100G
MES (Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato) free acid ≥99%, grado ultrapuro
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213,25 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@260 nm (1 M, Water) <0.02
Abs.@280 nm (1 M, Water) <0.02
DNase none detected
Appearance White crystalline powder
Moisture (KF) <10%
pKa @25 °C 5.9 – 6.3
Protease none detected
Purity (Dry Basis,Titration) >99%
RNase none detected
Solubility (1 M, Water) Pass