Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES)
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
A1074.0250 A1074.1000
A1074.0250EA 571 EUR
A1074.0250 A1074.1000
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES)
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213.25 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929