Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) free acid ≥98%, crystalline, Bioreactivo ultra puro for liquid chromatography, para biología molecular, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
4014-07EA 8494.44 EUR
4014-07 4014-02 4014-04
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) free acid ≥98%, crystalline, Bioreactivo ultra puro for liquid chromatography, para biología molecular, J.T.Baker®
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Buffer for liquid chromatography and other molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Product Information (not a specification):
pKa at 20 degrees C = 6.15