Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES), Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
1.06126.0025EA 50.5 EUR
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES), Millipore®
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213.25 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929