L(+)-Lisina diclorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
413360250 413361000
ACRO413360250EA 37.5 EUR
ACRO413360250 ACRO413361000
L(+)-Lisina diclorhidrato 99%
L(+)-Lisina diclorhidrato
Formula: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 202 °C
Número MDL: MFCD00066389
Núm. CAS: 657-26-1
EINECS: 211-518-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +14° to +18° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)