L(+)-Lisina diclorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16127.14
A16127.22
A16127.14EA
39.6
EUR
A16127.14
A16127.22
L(+)-Lisina diclorhidrato ≥99%
L(+)-Lisina diclorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 657-26-1
Molecular Formula: C6H14N2O2.2HCl
Formula Weight: 219.11
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 4539715
Merck Reference: 14,5636
MDL No.: MFCD00066389
Formula:
C₆H₁₆Cl₂N₂O₂ Pto. de fusión: 202…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066389 Núm. CAS: 657-26-1 EINECS: 211-518-3 Índice Merck: 14,5636 |