Ácido gálico monohidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico monohidrato
220761000 220765000 220760025
ACRO220761000EA 75.8 EUR
ACRO220761000 ACRO220765000 ACRO220760025
Ácido gálico monohidrato
Ácido gálico monohidrato
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Pto. de fusión: 251 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 250
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149098
Núm. CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (120°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99 % (On dry substance)