Ácido gálico monohidrato ≥98% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico monohidrato
36417.22
36417.36
36417.22EA
77.2
EUR
36417.22
36417.36
Ácido gálico monohidrato ≥98% ACS
Ácido gálico monohidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Formula:
C₇H₆O₅·1H₂O MW: 188.14 g/mol Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Pto. de inflamación: 250 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149098 Núm. CAS: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 Índice Merck: 14,4345 |