Ácido gálico monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico monohidrato
A16303.30 A16303.0B
A16303.30EA 51.1 EUR
A16303.30 A16303.0B
Ácido gálico monohidrato ≥99%
Ácido gálico monohidrato
Purity: 99% CAS No.: 5995-86-8 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: 250° dec. Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00149098
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149098
Núm. CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9