2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139790250 139790050 139791000
ACRO139790250EA 165 EUR
ACRO139790250 ACRO139790050 ACRO139791000
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₄
Pto. Ebullición: 394 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 219…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149091
Núm. CAS: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %