2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
L04156.06
L04156.14
L04156.06EA
52.4
EUR
L04156.06
L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hidrato ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 480-66-0
Molecular Formula: C8H8O4.xH2O
Formula Weight: 168.15(anhy)
Melting Point: 218-223°
Beilstein Reference: 1911197
Formula:
C₈H₈O₄ Pto. Ebullición: 394 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 218…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149091 Núm. CAS: 480-66-0 EINECS: 207-556-5 |