2',4',6'-Trihidroxiacetofenona monohidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 70.6 EUR
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihidroxiacetofenona monohidrato, Supelco®
2',4',6'-Trihidroxiacetofenona monohidrato
Formula: C₈H₈O₄·1H₂O
MW: 186,16 g/mol
Pto. Ebullición: 394 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 216…218 °C
Número MDL: MFCD00149091
Núm. CAS: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=e1467b622543b5e172d123adcfd62219a1f03745&prid=web&clid=SAPDAM