Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
T0267-25G T0267-500G
TCIAT0267-25GEA 18 EUR
TCIAT0267-25G TCIAT0267-500G
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Pto. de fusión: 102…104 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064387
Núm. CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,09533
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b7e350435764eb77a7a328abc3655aaa5b704ba&vid=8b7e350435764eb77a7a328abc3655aaa5b704ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 102.0 % (after drying)
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency